Learn More
Descrizione
HSCB Polyclonal specifically detects HSCB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | HSCB |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | DnaJ homolog subfamily C member 20, DNAJC20DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 20, Hsc20, HSC20dJ366L4.2, HscB iron-sulfur cluster co-chaperone homolog (E. coli), iron-sulfur cluster co-chaperone protein HscB, mitochondrial, Jac1, J-type co-chaperone HSC20, MGC2637, MGC74462 |
| Gensymbole | HSCB |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QFLIEIMEINEKLAEAESEAAMKEIESIVKAKQKEFTDNVSSAFEQDDFEEAKEILTKMRYFSNIEEKIKLKK |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?