Learn More
HSD17B13 Antibody (HSD17B13/13108), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30304441 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30304441 20 μg 20 Mikrogramm
30295647 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30304441
Marke: Novus Biologicals NBP34461020ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
HSD17B13 Monoclonal antibody specifically detects HSD17B13 in Human samples. It is validated for nan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HSD17B13
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon HSD17B13/13108
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias HMFN0376, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13, member 3,17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13, MGC138508,17-beta-HSD 13, NIIL497, SCDR9, short-chain dehydrogenase/reductase 9, UNQ497/PRO1014
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human HSD17B13 protein (Uniprot: Q7Z5P4). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 345275
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ