missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSD17B13 Antibody (HSD17B13/13109), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HSD17B13 Monoclonal antibody specifically detects HSD17B13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| HSD17B13 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry : 1-2ug/mL | |
| HMFN0376, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13, member 3,17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13, MGC138508,17-beta-HSD 13, NIIL497, SCDR9, short-chain dehydrogenase/reductase 9, UNQ497/PRO1014 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human HSD17B13 protein (Uniprot: Q7Z5P4). Exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 345275 | |
| Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| HSD17B13/13109 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur