Learn More
HSP60 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep, Clone: HSPD1/6496R, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18330652 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18330652 20 μg 20 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18330652
Marke: Novus Biologicals NBP30719420UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
HSP60 Monoclonal specifically detects HSP60 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HSP60
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon HSPD1/6496R
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias 60 kDa chaperonin, Chaperonin 60, CPN60, GROEL, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), Heat shock protein 60, heat shock protein 65, HLD4, Hsp60, HSP-60, HSP60SPG13, HSP65, HuCHA60, Mitochondrial matrix protein P1,60 kDa heat shock protein, mitochondrial, P60 lymphocyte protein, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length HSP60 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cellular Markers, Loading Controls, Membrane Trafficking and Chaperones, Mitochondrial Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3329
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG κ