missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hsp70 interacting protein HIP Antibody (CL3708) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Hsp70 interacting protein HIP Monoclonal antibody specifically detects Hsp70 interacting protein HIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Hsp70 interacting protein HIP |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL3708 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | AAG2, aging-associated protein 2, FAM10A1FAM10A4, heat shock 70kD protein binding protein, Hip, HIPFLJ27260, HOP, hsc70-interacting protein, Hsp70-interacting protein, HSPABP1, P48MGC129952, PRO0786, Progesterone receptor-associated p48 protein, Protein FAM10A1, Putative tumor suppressor ST13, Renal carcinoma antigen NY-REN-33, SNC6HSPABP, suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (Hsp70 interacting protein), suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (Hsp70-interacting protein), Suppression of tumorigenicity 13 protein |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P50502, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?