missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSP90 beta Antibody (HSP90AB1/3951), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08930APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HSP90 beta Monoclonal antibody specifically detects HSP90 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spezifikation
| HSP90 beta | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984 | |
| Recombinant human HSP90 beta protein fragment (around aa581-704) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P08238) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific | |
| 3326 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| HSP90AB1/3951 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur