missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSP90 beta Antibody (HSP90AB1/4970), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20694PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HSP90 beta Monoclonal antibody specifically detects HSP90 beta in Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| HSP90 beta | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984 | |
| Recombinant full-length human HSP90 beta protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific | |
| 3326 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HSP90AB1/4970 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur