Learn More
HSP90AB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen HSP90AB1
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16828463
Unterlagen ansehen
Proteintech
11405-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16818463
Unterlagen ansehen
Proteintech
11405-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Heat shock proteins (HSP) are expressed in response to various biological stresses, including heat. HSP90 is a 90 kDa protein that is induced under stress conditions, but is also one of the most abundant cellular proteins found under non-stress conditions. HSP90 proteins are highly conserved molecular chaperones that have key roles in signal transduction, protein folding, protein degradation, and morphologic evolution. HSP90 proteins normally associate with other cochaperones and play important roles in folding newly synthesized proteins or stabilizing and refolding denatured proteins after stress. HSP90 has been found to be associated with a number of other intracellular proteins, including steroid receptors, actin, tubulin, aryl hydrocarbon (Ah) receptor, and some kinases.
Spezifikation
Spezifikation
HSP90AB1
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P08238, P11499, P34058
15516, 301252, 3326
HSP90AB1 Fusion Protein Ag1947
Primary
-20°C
HSP90AB1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
D6S182, Heat shock 84 kDa, Heat shock protein HSP 90 beta, HS90B, HSP 84, HSP 90, HSP84, HSP90 BETA, HSP90AB1, HSP90B, HSPC2, HSPCB
HSP90AB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography