missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
HSPC132 Polyclonal antibody specifically detects HSPC132 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HSPC132 fragment. |
| Primär oder sekundär | Primary |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?