Learn More
Horst™ Flexibles Heizkabel, Modell HSQ
Click to view available options
Länge (metrisch) Netzkabel:
1m
3m
4m
5m
6m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 1 lm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1 lm |
| Elektrische Anforderungen | ∼230 V Spannung |
| Modell | HSQ |
| Länge (metrisch) Netzkabel | 1m |
| Produkttyp | Flexibles Heizkabel |