Learn More
Horst™ Flexibles Heizkabel, Modell HSQ
Artikelnummer. p-8005785
Click to view available options
Länge (metrisch) Netzkabel:
1m
3m
4m
5m
6m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10097011
Marke: Horst™ 21001
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1 lm
Abmessungen (L x B x H) 1 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HSQ
Länge (metrisch) Netzkabel 1m
Produkttyp Flexibles Heizkabel