Learn More
Atago™ Handrefraktometer 0-90°Brix
Artikelnummer. 10732837
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10732837
Marke: Atago™ 2340
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Messung der Zuckerkonzentration in Lösungen. Atago™ HSR–500 Handrefraktometer misst den Brechungsindex einer zuckerhaltigen Lösung, der proportional zur Zuckerkonzentration ist.
  • Konzentration anhand der Brechungsindexmessung
Spezifikation
Typ Tragbares Refraktometer
Scale Range 0 bis 90 Brix
Modell HSR–500
Skalentyp Brix
Gewicht (metrisch) 600 g
Abmessungen (L x B x H) 4 x 4 x 20 cm