Learn More
Horst™ Flexibler Heizleiter, Modell HSS
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0.6 l (m)
10 l (m)
1 l (m)
2 l (m)
3 l (m)
4 L (m)
5 l (m)
6 l (m)
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 3 l (m) |
| Abmessungen (L x B x H) | 3 l (m) |
| Elektrische Anforderungen | ∼230 V Spannung |
| Modell | HSS |
| Produkttyp | Flexibles Heizband |