Learn More
Horst™ Flexibler Heizleiter, Modell HSS
Artikelnummer. 10280062
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0.6 l (m)
10 l (m)
1 l (m)
2 l (m)
3 l (m)
4 L (m)
5 l (m)
6 l (m)
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10280062 0.6 l (m) 1 Stück
10648852 10 l (m) 1 Stück
10097071 1 l (m) 1 Stück
10097081 2 l (m) 1 Stück
10240112 3 l (m) 1 Stück
10532512 4 L (m) 1 Stück
10478261 5 l (m) 1 Stück
10210212 6 l (m) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10280062 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.71 €
    72.50 € / 1 Stück
    Sparen 21.21 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 0.6 l (m)
Abmessungen (L x B x H) 0.6 l (m)
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HSS
Produkttyp Flexibles Heizband