Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 130 bis370 °C, Aluminiumlegierung
Artikelnummer. 10131111
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10131111
Marke: Gestigkeit Harry™ HT23
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Rechteckig; Größe: 13,8 x 19,7 in.
Shape: Rectangle; Size: 13.8 x 19.7 in.
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Größe 13,8 x 19,7 in.
Temperatur (metrisch) 130°C bis 370°C
Gewicht (angloamerikanisch) 41.9 lb.
Gewicht (metrisch) 19 kg
Wirkleistung 2850 W
Elektrische Anforderungen 230 V, 2850 W
Form Rechteck
Spannung 230 V
Typ Heizplatte