Learn More
BOLA HT Replacement Inner Parts
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gewindegröße:
32
45
Durchmesser (metrisch):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18.01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gewindegröße | 45 |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |
| Max. Operating Temperature (English) | 482°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido