Learn More
BOLA HT Replacement Inner Parts
Artikelnummer. 10003281
Click to view available options
Gewindegröße:
32
45
Durchmesser (metrisch):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18.01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10003281
Marke: BOLA D64260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HT Replacement Inner Parts inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Gewindegröße 45
Farbe White
Flexibility Rigid