Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silikon-Septen
Artikelnummer. 15208623
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9 mm
11.5 mm
12.5 mm
Packungsgröße:
24 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15208623 12.5 mm 24 Stück
15288613 9 mm 25 Stück
15298613 11.5 mm 25 Stück
3 options
Artikelnummer. 15208623
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0418992
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Blutung und Temperatur optimiertes Material.
  • Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17  mm)
Spécification
Typ HT
Innendurchmesser (metrisch) 12.5 mm
Menge 24/Pckg.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.