Learn More
Trajan™ HT GC Septen
Artikelnummer. 12925731
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9.5 mm
11 mm
17 mm
Menge:
100/Pckg.
25 Packung
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Menge Packungsgröße
12925731 9.5 mm 25/Pckg. 25 Stück
12975721 11 mm 25 Packung 25 Stück
12905731 17 mm 25/Pckg. -
12796377 9.5 mm 100/Pckg. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12925731 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 041897
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HT GC-Septen sind ein blutungs- und temperaturoptimiertes Material
  • Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17
Spezifikation
Produkttyp HT GC-Septen
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Max. Temperatur (metrisch) 400 °C
Material BTO Silikon
Menge 25/Pckg.