Learn More
Invitrogen™ HTN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Artikelnummer. 17713714 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17713714 20 μL 20 Mikroliter
17703714 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17713714
Marke: Invitrogen™ PA5122313
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a member of the histatin family of small, histidine-rich, cationic proteins. They function as antimicrobial peptides and are important components of the innate immune system. Histatins are found in saliva and exhibit antibacterial, antifungal activities and function in wound healing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HTN1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen HTN1
Gen-Zugriffsnummer P15515
Gen-Alias HIS1; His1 12/38; His1 31/57; His1-(12-38)-peptide; His1-(31-57)-peptide; histatin 1; histatin-1; Histatin-2; Histidine-rich protein 1; HTN1; Post-PB protein; PPB
Gensymbole HTN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Asp20-Asn57 (Accession P15515), with N-terminal His Tag.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3346
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG