Learn More
HTR6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16882385 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16882385 20 μL 20 Mikroliter
16872385 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16882385
Marke: Proteintech 235611AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine, a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. The activity of this receptor is mediated by G proteins that stimulate adenylate cyclase. It has a high affinity for tricyclic psychotropic drugs.
Spezifikation
Antigen HTR6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen HTR6
Gen-Zugriffsnummer P50406
Gen-Alias 5 HT 6, 5 HT6, 5 HT6R, 5 hydroxytryptamine receptor 6, HTR6, Serotonin receptor 6
Gensymbole HTR6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HTR6 Fusion Protein Ag15396
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3362
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG