Learn More
HUBER HEAT TRANSFER STATION PS1
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 8 l/min |
| Pumpentyp | Zirkulation |
| Temperaturbereich | 5 bis 80 °C |
| Max. Druck | 0,2 bar |
| Modell | HTS 1 |
| Breite (metrisch) | 280 mm |
| Höhe (metrisch) | 387 mm |
| Tiefe (metrisch) | 398 mm |
| Gewicht (metrisch) | 18 kg |
| Elektrische Anforderungen | 200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |