Learn More
HUBER HTS PS3, Wärmetauschereinheit
Artikelnummer. 13392059
Change view
Click to view available options
Kühlleistung:
3 kW (bei 20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kühlleistung unitSize
13392059 3 kW (bei 20 °C) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13392059
Marke: HUBER 3069.0001.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese kompakten Umwälzkühler stellen einen Kühlkreislauf mit stabilem Druck und Förderstrom zur Verfügung. Da keine aktive Kältemaschine vorhanden ist, sind die Geräte laufruhig und energiesparend und stellen eine preisgünstige Alternative zu herkömmlichen Umwälzkühlern dar.
HTS PS3 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Wärmetauscher
  • Temperaturbereich: 3°bis 95 °C
  • Kühlleistung bei 20 °C: 3kW
  • Max. Förderdruck: 0.7bar.
  • Max. Förderung: 33 l/min
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
  • Allgemeiner Alarm über PoKo (spannungsfreie Kontakte)
  • Überwachung der Durchflusstemperatur
  • Füllstandsüberwachung
  • Thermoflüssigkeit – Primärkreiswasser 3/20 °C (max. 6 bar)
  • Thermoflüssigkeit – Sekundärkreiswasser 3 °C bis 95 °C
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5°bis 40 °C
Kommunikation Ethernet
Kühlleistung 3 kW (bei 20 °C)
Flussrate 33 l/min
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich 3°bis 95 °C
Max. Druck 0,7 bar
Modell HTS PS3
Temperaturstabilität ±0,1 °C
USB-Anschlüsse Ja
Breite (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 414 mm
Tiefe (metrisch) 491 mm
Gewicht (metrisch) 21 kg
Elektrische Anforderungen 200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz