Learn More
HUBER HTS PS5, Wärmetauschereinheit
Artikelnummer. 13312069
Ansicht ändern
Click to view available options
Kühlleistung:
5 kW (bei 20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung unitSize
13312069 5 kW (bei 20 °C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13312069 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 3070.0001.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diese kompakten Umwälzkühler stellen einen Kühlkreislauf mit stabilem Druck und Förderstrom zur Verfügung. Da keine aktive Kältemaschine vorhanden ist, sind die Geräte laufruhig und energiesparend und stellen eine preisgünstige Alternative zu herkömmlichen Umwälzkühlern dar.
HTS PS5 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Wärmetauscher
  • Temperaturbereich: 3°bis 95 °C
  • Kühlleistung bei 20 °C: 5kW
  • Max. Förderdruck 2. 5bar.
  • Max. Förderung 25 l/min
  • Pumpenverbindung: G3/4 Stecker
  • Stromversorgung: 200–240 V 1∼/2∼, 50/60 Hz
  • Allgemeiner Alarm über PoKo (spannungsfreie Kontakte)
  • Überwachung der Durchflusstemperatur
  • Füllstandsüberwachung
  • Thermoflüssigkeit – Primärkreiswasser 3/20 °C (max. 6 bar)
  • Thermoflüssigkeit – Sekundärkreiswasser 3 °C bis 95 °C
Spezifikation
Kommunikation Ethernet
Kühlleistung 5 kW (bei 20 °C)
Flussrate 25 l/min
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich 3 bis 95 °C
Max. Druck 2,5 bar
Modell HTS PS5
Temperaturstabilität ±0,1 °C
USB-Anschlüsse Ja
Breite (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 414 mm
Tiefe (metrisch) 491 mm
Gewicht (metrisch) 26 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 1∼50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz