Learn More
Invitrogen™ hu14.18-IL2 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283652
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
100 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Code produit. Menge unitSize
30283652 100 μg 100 Mikrogramm
30284532 1 mg 1 Milligramm
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30283652
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ MA559449
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term EMD 273063.
Hu14.18-IL2 is a humanized monoclonal antibody covalently linked to two interleukin-2 (IL-2) molecules. The hu14.18 component specifically targets GD2, a disialoganglioside abundantly expressed on tumor cells, especially in neuroblastoma and melanoma. Meanwhile, IL-2 stimulates the proliferation and activation of immune cells such as natural killer (NK) cells and T cells. GD2, also known as GD2 ganglioside, is a tumor-associated glycolipid antigen that is overexpressed in a variety of cancers, particularly those derived from neuroectodermal tissues. Structurally, GD2 contains three carbohydrate residues and two sialic acids bonded to a ceramide tail, which is embedded in the outer plasma membrane. This compound plays a critical role in cell surface glycosylation changes during malignant transformation and is ranked high as a target for cancer vaccine development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen hu14.18-IL2 Humanized Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.