Learn More
IKA HUB-DS
Artikelnummer. 31910311 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schnittstelle:
USB-C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schnittstelle Packungsgröße
31910311 USB-C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910311 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020127836
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht eine sichere und stabile Montage beim gleichzeitigen Laden der Batterie – gewährleistet einen zuverlässigen, einsatzbereiten Betrieb zu jeder Zeit.
  • Die Andockstation bietet flexible Installationsoptionen.
  • Er kann auf die Laborbank gestellt, an einer Wand montiert oder an einer Stützstange befestigt werden.
  • So können Sie genau IKA HUB dort positionieren, wo es in Ihrem Workflow benötigt wird.
  • Verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle (RJ45) und einen USB-C-Anschluss.
  • Beide Schnittstellen ermöglichen eine direkte Verbindung zur LabworldSoft™6-Laborsoftware.
  • Ermöglicht das Auslesen von Prozessparametern, die Automatisierung von Workflows und die sichere Speicherung experimenteller Daten.
  • Unterstützt eine vollständig digitalisierte und effiziente Laborumgebung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ USB Dongle
Zur Verwendung mit (Geräte) Andockstation für IKA HUB 0020123598
Schnittstelle USB-C
Abmessungen (T x B x H) 98 x 133 x 130 mm
Gewicht (metrisch) 1.2 kg
Spannung 5 V
Farbe Schwarz