Learn More
Hamilton™ NADEL RN G27
Artikelnummer. 11573314
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
27 G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11573314
Marke: Hamilton™ 780301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für abnehmbare (RN-)Spritzen mit einem Volumen von 100 μl oder weniger. Hamilton™ abnehmbare Nadeln für kleine Kolben in kundenspezifischer Länge sind in Längen zwischen 0.375 und 12 Zoll erhältlich.
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • 6/Pckg.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 27 G
Länge (angloamerikanisch) 0,375 bis 12 in.
Produkttyp Kleine Ansatznadel
Art der Kanülenspitze Kundenspezifischer Spitzentyp (2, 3 oder 4)