missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes 15-PGDH/HPGD ELISA-Kit

Artikelnummer. 17114959
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17114959

Marke: Invitrogen™ EH1RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human 15-PGDH/HPGD quantitates human 15-PGDH/HPGD in supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 15-PGDH/HPGD.

Prostaglandin-Inaktivierung. Trägt zur Regulierung von Ereignissen bei, die unter der Kontrolle der Prostaglandinspiegel stehen. Katalysiert die NAD-abhängige Dehydrierung von Lipoxin A4 zu 15-Oxo-Lipoxin A4. Hemmt die In-vivo-Proliferation von Darmkrebszellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD(+)]; 15-PGDH; AV026552; Hpgd; hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15 (NAD); hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD); NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; NAD-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; PGDH; PGDH1; PHOAR1; Prostaglandin dehydrogenase 1; SDR36C1; Short chain dehydrogenase/reductase family 36 C member 1; short chain dehydrogenase/reductase family 36 C, member 1
Assay-Bereich 0,2 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,2 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P15428.
Gensymbol HPGD
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel 15-PGDH.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt