missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes 15-PGDH/HPGD ELISA-Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human 15-PGDH/HPGD quantitates human 15-PGDH/HPGD in supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 15-PGDH/HPGD.
Prostaglandin-Inaktivierung. Trägt zur Regulierung von Ereignissen bei, die unter der Kontrolle der Prostaglandinspiegel stehen. Katalysiert die NAD-abhängige Dehydrierung von Lipoxin A4 zu 15-Oxo-Lipoxin A4. Hemmt die In-vivo-Proliferation von Darmkrebszellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD(+)]; 15-PGDH; AV026552; Hpgd; hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15 (NAD); hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD); NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; NAD-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; PGDH; PGDH1; PHOAR1; Prostaglandin dehydrogenase 1; SDR36C1; Short chain dehydrogenase/reductase family 36 C member 1; short chain dehydrogenase/reductase family 36 C, member 1 |
| Assay-Bereich | 0,2 bis 50 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,2 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P15428. |
| Gensymbol | HPGD |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur