Learn More
R&D Systems™ Human 5-HT1B (NP_000854) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18492100
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 μg
Pakningsstørrelse:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
18492100 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18492100 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC0284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 €
    322.35 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.65 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
5-Hydroxytryptamine Receptor 1B
The Human 5-HT1B (NP_000854) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for 5-HT1B, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The 5-HT1B insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen h5-HT1B
Zugriffsnummer NP_000854
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1186bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.