missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human 5-HT7 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB10325A-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5-HT7 Monoclonal antibody specifically detects 5-HT7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,CyTOF
Spezifikation
| 5-HT7 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Supplied in a saline solution containing Tris, NaCl and Sodium Azide. | |
| 5HT7, 5-HT-7, 5-HT75-hydroxytryptamine receptor 7, 5-HT-X, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 (adenylate cyclase-coupled), HTR7, serotonin 5-HT-7 receptor, Serotonin receptor 7 | |
| Synthetic peptide containing human 5-HTR7, Accession # P34969 | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 1015322 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| P34969 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 3363 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur