missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Acetylcholinesterase/ACHE Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18768417
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18768417 25 μg 25 Mikrogramm
18735367 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18768417

Marke: R&D Systems AF7574SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Acetylcholinesterase/ACHE Polyclonal specifically detects Acetylcholinesterase/ACHE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Acetylcholinesterase/ACHE
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 3-15 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P22303
Gen-Alias acetylcholinesterase, acetylcholinesterase (Yt blood group), AChE, apoptosis-related acetylcholinesterase, ARACHE, EC 3.1.1, EC 3.1.1.7, N-ACHE, YT, Yt blood group
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ACHE Met1-Leu614 Accession # P22303
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 43
Testspezifität Detects human ACHE in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.