Learn More
Applied Biosystems™ Human ACTB (Beta Actin) Endogenous Control (VIC™/TAMRA™ probe, primer limited)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10219814 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10219814 2500 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10219814 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4310881E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Endogene Kontrolle für ACTB (Aktin, Beta) (VIC™/TAMRA™ Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch
Die Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für ACTB (Aktin, Beta) (VIC™⁄ TAMRA-Sonde, mit Primerbegrenzung), Mensch, ist als endogene Kontrolle vorgesehen.Ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression.Die Sonde wird mit VIC™ Farbstoff – TAMRA™ markiert, und die Primer sind begrenzt.Kann für Multiplex- oder Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden.Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und auf Bestellung gelieferten TaqMan™ Genexpressionsassays, anwenderdefinierten TaqMan™ Genexpressionsassays und⁄oder anwenderdefinierten TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.
Assay-Details:
Gensymbol:ACTB
RefSeq:NM_001101.2
Lage der Exon-Sonde:2-3
TaqMan™ Endogene Kontrollen
Eliminieren Sie die Notwendigkeit monatelanger Assay-Konzipierung, Formulierung und Erprobung durch Verwendung von TaqMan™ endogenen Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression.Diese praktische Sammlung vorkonzipierter Sonden- und Primer-Sets ermöglicht die Normalisierung der Proben-RNA oder DNA in einer Reaktion.
Vollständige Lösung für die quantitative Genexpression
Schwierige Entscheidung, welche Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwendet werden sollen – selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme?Mit TaqMan™ endogenen Kontrollen können Sie nun das ganze Ausprobieren bei der Auswahl von Kontrollen für die häufigsten Gene von Mensch, Maus, Ratte und eukaryotischen Genen vermeiden.
Einfache Anwendung
Alle Komponenten der TaqMan™ endogenen Kontrollen sind QC-geprüft, in einem einzigen 20x-Gemisch formuliert sowie funktionell geprüft.Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel.Fügen Sie einfach TaqMan™ Universalen PCR-Mastermix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Genexpressionsdaten auf Applied Biosystems Geräten zu erzeugen, darunter Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Echtzeit-PCR-Systeme sowie 7000 und 7700 Sequenz-Detektionssysteme.
Flexibles Angebot
Wir fertigen jede endogene Kontrolle mit unserer bewährten 5'-Nuklease-Chemie.Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
• Eine mit FAM™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (je 900 nM)
• Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
• Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TAMRA™ Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
Auswahl der richtigen endogenen Kontrolle
Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen durch Korrigieren der Unterschiede bei der in die PCR-Reaktionswells geladenen DNA-Menge normalisieren.Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird.Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein.Achten Sie bei Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Kontrolle größer ist als der des Ziels.
Multiplex vs. Singleplex PCR
Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit dem VIC™ Reporter-Farbstoff markierte Sonden enthalten, sind Primer begrenzt.Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist.Alle TaqMan™ endogenen Kontrollen, die mit dem FAM™ Reporter-Farbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Zugriffsnummer NM_001101.2
Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s)
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Format Tube
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Gensymbol ACTB
Marker oder Farbstoff VIC
Produktlinie TaqMan, VIC
Menge 2500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Human
Ziel β-Aktin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen