Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS-13 ELISA Kit
Artikelnummer. 17134879
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17134879
Marke: Invitrogen™ EH12RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human ADAMTS-13 quantitates human ADAMTS-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-13.
ADAMTS13 ist ein Mitglied der ADAMTS-Proteinfamilie (Disintegrin und Metalloproteinase mit Thrombospondin-Motiv). Die Mitglieder der Familie teilen sich mehrere verschiedene Proteinmodule, darunter eine Propeptidregion, eine Metalloproteinase-Domäne, eine disintegrin-ähnliche Domäne und ein Thrombospondin-Typ 1 (TS)-Motiv. Einzelne Mitglieder dieser Familie unterscheiden sich in der Anzahl der C-terminalen TS-Motive, einige weisen einzigartige C-Terminal Domänen auf. Das Enzym ist die von Willebrand Faktor (vWF)-Spaltprotease, die für die Spaltung an der Tyr842-Met843-Stelle des vWF-Moleküls verantwortlich ist. Ein Mangel dieses Enzyms ist mit thrombotischen thrombozytopenischen Purpura assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Ein Disintegrin und eine Metalloproteinase; ein Disintegrin und Metalloproteinase mit Thrombospondin-Motiven 13; ein Disintegrin und Metalloproteinase mit Thromospondin-Motiven 13-ähnlich; ein Disintegrin-ähnliches und Metallopeptidase (Reprolysin-Typ) mit Thromospondin-Typ 1-Motiv, 13;ADAM; ADAM Metallopeptidase mit Thromospondin Typ 1-Motiv 13; ADAM Metallopeptidase mit Thromospondin Typ 1-Motiv 13; ADAMs; ADAM-TS 13; Adamts13; ADAM-TS13; ADAMTS-13; C9orf8; Gm710; LOC102554393; Metalloendopeptidasen; UNQ6102/PRO20085; von Willebrand Faktor-spaltende Protease; vWF-spaltende Protease; VWFCP; vWF-CP; vWF-CP mRNA für von Willebrand Faktor-Spaltung
Assay-Bereich 7,5 bis 1800 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 7,5 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q76LX8.
Gensymbol ADAMTS13.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel ADAMTS13
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min