Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS-13 ELISA Kit
Beschreibung
Human ADAMTS-13 quantitates human ADAMTS-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-13.
ADAMTS13 ist ein Mitglied der ADAMTS-Proteinfamilie (Disintegrin und Metalloproteinase mit Thrombospondin-Motiv). Die Mitglieder der Familie teilen sich mehrere verschiedene Proteinmodule, darunter eine Propeptidregion, eine Metalloproteinase-Domäne, eine disintegrin-ähnliche Domäne und ein Thrombospondin-Typ 1 (TS)-Motiv. Einzelne Mitglieder dieser Familie unterscheiden sich in der Anzahl der C-terminalen TS-Motive, einige weisen einzigartige C-Terminal Domänen auf. Das Enzym ist die von Willebrand Faktor (vWF)-Spaltprotease, die für die Spaltung an der Tyr842-Met843-Stelle des vWF-Moleküls verantwortlich ist. Ein Mangel dieses Enzyms ist mit thrombotischen thrombozytopenischen Purpura assoziiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Ein Disintegrin und eine Metalloproteinase; ein Disintegrin und Metalloproteinase mit Thrombospondin-Motiven 13; ein Disintegrin und Metalloproteinase mit Thromospondin-Motiven 13-ähnlich; ein Disintegrin-ähnliches und Metallopeptidase (Reprolysin-Typ) mit Thromospondin-Typ 1-Motiv, 13;ADAM; ADAM Metallopeptidase mit Thromospondin Typ 1-Motiv 13; ADAM Metallopeptidase mit Thromospondin Typ 1-Motiv 13; ADAMs; ADAM-TS 13; Adamts13; ADAM-TS13; ADAMTS-13; C9orf8; Gm710; LOC102554393; Metalloendopeptidasen; UNQ6102/PRO20085; von Willebrand Faktor-spaltende Protease; vWF-spaltende Protease; VWFCP; vWF-CP; vWF-CP mRNA für von Willebrand Faktor-Spaltung |
| Assay-Bereich | 7,5 bis 1800 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7,5 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q76LX8. |
| Gensymbol | ADAMTS13. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |