missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS-15 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human ADAMTS-15 quantitates human ADAMTS-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-15.
ADAMTS-Proteasen sind sezernierte Enzyme, die eine Prometalloprotease-Domäne des Reprolysin-Typs enthalten. Die ADAMTS Proteasen funktionieren bei der Verarbeitung von Procollagenen und von Willebrand-Faktor sowie beim Katabolismus von Aggrecan, Versican und Brevican. Es wurde nachgewiesen, dass sie eine wichtige Rolle bei der Bindegewebsorganisation, Koagulation, Entzündung, Arthritis, Angiogenese und Zellmigration spielen. Die immunisierende Peptidsequenz wird zu 100 % zwischen Mensch, Maus und Ratte konserviert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Disintegrin und Metalloproteinase; Disintegrin und Metalloproteinase mit Thrombospondin-Motiven 15; disintegratinartige und metallopeptidase (Reprolysin-Typ) mit Thrombospondin-Typ 1-Motiv, 15; disintegratinähnliches und metalloprotease (Reprolysin-Typ) mit Thrombospondin-Typ 1-Motiv, 15; disintegrinähnliches und ein Protein-Typ 1; Adam Metallopeptidase mit Thrombospondin Typ 1 Motiv 15; ADAM Metallopeptidase mit Thrombospondin Typ 1 Motiv, 15; ADAMs; ADAM-TS 15; ADAMTS15; Adam-TS15; ADAMTS-15; Metalloendopeptidasen; Metalloprotease Disintegrin 15 mit Thrombospondin-Domänen |
| Assay-Bereich | 0,45 bis 100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,45 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q8TE58. |
| Gensymbol | ADAMTS15 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur