missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ADAMTS-15 ELISA Kit

Artikelnummer. 17144889
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17144889

Marke: Invitrogen™ EH13RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human ADAMTS-15 quantitates human ADAMTS-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS-15.

ADAMTS-Proteasen sind sezernierte Enzyme, die eine Prometalloprotease-Domäne des Reprolysin-Typs enthalten. Die ADAMTS Proteasen funktionieren bei der Verarbeitung von Procollagenen und von Willebrand-Faktor sowie beim Katabolismus von Aggrecan, Versican und Brevican. Es wurde nachgewiesen, dass sie eine wichtige Rolle bei der Bindegewebsorganisation, Koagulation, Entzündung, Arthritis, Angiogenese und Zellmigration spielen. Die immunisierende Peptidsequenz wird zu 100 % zwischen Mensch, Maus und Ratte konserviert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Disintegrin und Metalloproteinase; Disintegrin und Metalloproteinase mit Thrombospondin-Motiven 15; disintegratinartige und metallopeptidase (Reprolysin-Typ) mit Thrombospondin-Typ 1-Motiv, 15; disintegratinähnliches und metalloprotease (Reprolysin-Typ) mit Thrombospondin-Typ 1-Motiv, 15; disintegrinähnliches und ein Protein-Typ 1; Adam Metallopeptidase mit Thrombospondin Typ 1 Motiv 15; ADAM Metallopeptidase mit Thrombospondin Typ 1 Motiv, 15; ADAMs; ADAM-TS 15; ADAMTS15; Adam-TS15; ADAMTS-15; Metalloendopeptidasen; Metalloprotease Disintegrin 15 mit Thrombospondin-Domänen
Assay-Bereich 0,45 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,45 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q8TE58.
Gensymbol ADAMTS15
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel ADAMTS15
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt