Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS5 Recombinant Protein
Artikelnummer. 11519081
Click to view available options
Menge:
5 μg
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 11519081
Marke: Invitrogen™ RP77529
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
ADAMTS5 (human) Recombinant Protein, RP-77529, from Invitrogen.
RP-77529 is a purified recombinant human ADAMTS5 D625-930, produced with the baculovirus expression system and purified from insect cell culture supernatants. The protein contains the catalytic domain, the disintegrin domain and the thrombospondin type-1 motif of full-lenth ADAMTS5 followed by a C-terminal His6-tag. The calculated MW of the amino acid sequence is 40.8 kDa. In SDS-PAGE the protein exhibits a MW of about 50 kDa. The higher Mr is probably due to glycosylation. RP-77529 may be used as a control with corresponding anti-ADAMTS5 antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9UNA0
Konzentration 0.1mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control
Zusammensetzung TBS with 0.05% Brij-35, 50mM Imidazole, 5mM CaCl2 and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 11096
Name Human ADAMTS5
pH-Bereich 7.5
Menge 5 μg
Quelle Insect Cells
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung Human ADAMTS5
Gensymbol ADAMTS5
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität Hu
Spezies Baculovirus
Rekombinant Recombinant
Form Liquid
Protein-Subtyp Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
in vitro research only.