missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Humanes Adiponectin ELISA-Kit

Artikelnummer. 16841496 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16841496

Marke: Proteintech™ KE0008096T

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem Adiponectin

  • Erkennt Human Gesamt-Adiponektin (niedriges, mittleres und hohes Molekulargewicht)
  • Adiponectin (AdipoQ) ist ein aus Adipozyten abgeleitetes Hormon, das im Blutkreislauf reichlich vorhanden ist
    • Moduliert eine Reihe von Stoffwechselprozessen, einschließlich der Verbesserung der Insulinempfindlichkeit und der entzündungshemmenden Aktivität
    • Adiponectin aktiviert eine Reihe verschiedener Signalmoleküle, die zwei transmembrane Adiponectin Rezeptoren binden (AdipoR1 in der Skelettmuskulatur, AdipoR2 in der Leber)
    • Adiponectin kann bei Zellwachstum, Angiogensis und Gewebeumbildung eine Rolle spielen

Prozess:

  • Antikörper spezifisch für Adiponectin, auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
  • Adiponectin-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Adiponectin spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Adiponectin-Protein zu erkennen
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm

Specifications

Zugriffsnummer NP_001171271
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 24 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 9370
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID Q15848
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human LBP ELISA Kit
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.