missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18101501
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18101501 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18101501

Marke: R&D Systems MAB6414

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Monoclonal specifically detects ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 739044
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.2 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q9UKK9
Gen-Alias EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.13, hYSAH1, nucleoside diphosphate linked moiety X-type motif 5, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 5, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 5, Nudix motif 5, YSA1, YSA1H, YSA1HADP-sugar pyrophosphatase
Gensymbole NUDT5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Glu2-Phe219 Accession # Q9UKK9
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11164
Testspezifität Detects human ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 in direct ELISAs.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.