Learn More
Novus Biologicals™ Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Endocrine |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Liver Cirrhosis: Adrenal |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Liver Cirrhosis |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke