missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Adrenomedullin/ADM ELISA Kit (Chemiluminescence)

Artikelnummer. 18229391 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18229391

Marke: Novus Biologicals™ NBP266648

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.

The Human Adrenomedullin/ADM ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Adrenomedullin/ADM in serum, plasma and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 12.50-800 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 7.50 pg/mL
Kreuzreaktivität This kit recognizes Human ADM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ADM and analogues was observed.
Produkttyp ELISA Kit (Chemiluminescence)
Probentyp Biological Fluids, Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 133
Gensymbol ADM
Wirtsspezies Human
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism, Neuroscience
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Ziel Adrenomedullin/ADM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt