missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human AGTR-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18704587
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18704587 100 μg 100 Mikrogramm
18790957 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18704587

Marke: R&D Systems MAB10244100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AGTR-1 Monoclonal specifically detects AGTR-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AGTR-1
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 1010103
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias AG2S, AGTR1, AGTR1AAngiotensin II type-1 receptor, Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 1, angiotensin receptor 1, angiotensin receptor 1B, AT1, AT1AR, AT1AT1AR, AT1B, AT1BR, AT1R, AT2R1, AT2R1A, AT2R1AGTR1B, AT2R1BAT1BR, HAT1R, type-1 angiotensin II receptor, type-1B angiotensin II receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide containing human AGTR-1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 185
Testspezifität Detects human AGTR-1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.