Learn More
Invitrogen™ Humanes AIFM3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15378780
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15378780
Marke: Invitrogen™ PEP0623
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
AIFM-3 Synthetisches Peptid, PEP-0623, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem AIFM-3 überein. PEP-0623 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20503 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 150209
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q96NN9
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes AIFM3
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol AIFM3
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS