missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Albumin (aa 324-401) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30213344
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30213344 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30213344

Marke: Invitrogen™ RP102585

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-111010 (PA5-111010. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Albumin is a soluble, monomeric protein which comprises about one-half of the blood serum protein. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular unglycosylated serum protein of molecular weight 65,000. Albumin is synthesized in the liver as preproalbumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough endoplasmic reticulum. The product, proalbumin, is in turn cleaved in the Golgi vesicles to produce the secreted albumin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P02768
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 213
Name Human Albumin (aa 324-401) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ALB; ALB protein; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; Bos d 6; bovine serum albumin; BSA; cell growth inhibiting protein 42; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341
Gebräuchliche Bezeichnung Albumin
Gensymbol ALB
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz ADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARRHPDYSVVLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPHECYAKVFDEF
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.