Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 9.38 pg/mL |
| Produktlinie | Novus |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spezifität | This kit recognizes Human ALCAM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ALCAM and analogues was observed. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 214 |
| Gensymbol | ALCAM |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |