Learn More
Invitrogen™ Human ALK-1 ELISA Kit
Beschreibung
Human ALK-1 quantitates human ALK-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALK-1.
Die TGF-beta-Superfamilie der Liganden übt ihre biologische Aktivität aus, indem sie an heteromere Rezeptorkomplexe zweier Typen (I und II) der Serin-/Threonin-Kinasen bindet. ALK1 enthält, wie die anderen Rezeptoren des Typs I, eine Cystein-reiche Domäne mit konserviertem Cystein-Abstand in der extrazellulären Region und eine Glycin- und Serin-reiche Domäne vor der Kinase-Domäne. Das reduzierte humane ALK1-Monomer hat eine berechnete Molekularmasse von etwa 37,3 kDa. Aufgrund der Glykosylierung wandert das rekombinante Humanprotein als Protein mit 50 bis 55 kDa unter reduzierenden Bedingungen in SDS-PAGE ein. Human- und Maus-ALK1 teilen sich in ihren extrazellulären Domänen 71 % der Aminosäureidentität. ALK1 wird in endothelialen Zellen und anderen Gefäßgeweben stark exprimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | activin A receptor like type 1; activin A receptor type II-like 1; activin A receptor type IL; activin A receptor, type II-like 1; activin A receptor, type II-like kinase 1; Activin receptor like kinase 1; activin receptor-like kinase 1; activin receptor-like kinase-1; ACVRL1; ACVRLK1; AI115505; AI427544; ALK1; ALK-1; HHT; HHT2; ORW2; R3; R-3; Serine/threonine-protein kinase receptor R3; SETHKIR; SKR3; TGF-B superfamily receptor type I; TSR-I |
| Assay-Bereich | 0,18 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,18 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P37023. |
| Gensymbol | ACVRL1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |