missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Alkaline Phosphatase/ALPL Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18746428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18746428 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18746428 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB29091SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Alkaline Phosphatase/ALPL
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 388828
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P05186
Gen-Alias Akp2, Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALP, TNSALPMGC167935
Gensymbole ALPL
Wirtsspezies Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant human Alkaline Phosphatase/ALPL Leu18-Ser502 Accession # P05186
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 249
Testspezifität Detects human Alkaline Phosphatase/ALPL in direct ELISAs. In direct ELISAs, 80-100% cross-reactivity with recombinant mouse Alkaline Phosphatase/ALPL is observed and no cross-reactivity with recombinant human (rh) Alkaline Phosphatase/ALPP or rhAlkaline Phosphatase/ALPI is observed.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.