Learn More
Human Alkaline Phosphatase/ALPL Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
197.40 € - 449.40 €
Spezifikation
| Antigen | Alkaline Phosphatase/ALPL |
|---|---|
| Klon | 388816 |
| Konzentration | LYOPH |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18763319
![]() |
R&D Systems
MAB2909-SP |
25 μg |
209.00 € 197.40 € / 25 Mikrogramm Sparen 11.60 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18130011
|
R&D Systems
MAB2909 |
100 μg |
476.00 € 449.40 € / 100 Mikrogramm Sparen 26.60 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| Alkaline Phosphatase/ALPL | |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Human | |
| P05186 | |
| 249 | |
| E. coli-derived recombinant human Alkaline Phosphatase/ALPL Leu18-Ser502 Accession # P05186 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Alkaline Phosphatase/ALPL in direct ELISAs and Western blots. |
| 388816 | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| Akp2, Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALP, TNSALPMGC167935 | |
| ALPL | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |