Learn More
Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.
Dieses Gen codiert ein homodimeres Glykoprotein, das die terminalen alpha-Galactosyl-Anteile aus Glykolipiden und Glykoproteinen hydrolysiert. Dieses Enzym hydrolysiert vorwiegend Globotriaosylceramid und kann die Hydrolyse von Melibiose zu Galactose und Glucose katalysieren. Unterschiedliche Mutationen dieses Gens beeinflussen die Synthese, Verarbeitung und Stabilität dieses Enzyms und verursachen Morbus Fabry, eine seltene Lysosomale Speicherkrankheit, die durch fehlenden Katabolismus von alpha-D-Galactosyl-Glykolipid-Anteilen entsteht.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Agalsidase; agalsidase alfa; Ags; Alpha-D-galactosidase A; alpha-D-galactoside galactohydrolase; alpha-D-galactoside galactohydrolase 1; alpha-gal A; alpha-galactosidase A; GALA; galactosidase alpha; galactosidase, alpha; GLA; melibiase |
| Assay-Bereich | 45 bis 10.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 45 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P06280. |
| Gensymbol | GLA |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |